1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine 90-95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
108650050 108650250 108651000
ACRO108650050EA 181 EUR InStock
ACRO108650050 ACRO108650250 ACRO108651000
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine 90-95%
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
CAS No.: 303-26-4
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂
Point d'ébullition: 178…180 °C (.5 mmHg)
Point de fusion: 65…75 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005965
Numéro CAS: 303-26-4
ONU: 3259
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 75 °C
Titration Tertiary base ≥90 % (on dry substance)
Water ≤4 % (K.F.)
TLC ≥90 %
Titration with HClO4 ≥90.0 % (On dry substance)
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20 °C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité