Chlorogenic acid principalement trans (de grains de café) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid
109240010 109240050
ACRO109240010EA 103 EUR InStock
ACRO109240010 ACRO109240050
Chlorogenic acid principalement trans (de grains de café) 98%
Chlorogenic acid
CAS No.: 327-97-9
Formule: C₁₆H₁₈O₉
MW: 354,31 g/mol
Point de fusion: 205…209 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003862
Numéro CAS: 327-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité