4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
109930010 109930050 109930250
ACRO109930010EA 37 EUR InStock
ACRO109930010 ACRO109930050 ACRO109930250
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formule: C₁₁H₁₃Cl₂N
MW: 230,132 g/mol
Point de fusion: 199…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012753
Numéro CAS: 51304-61-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité