Cinnamamide principalement trans 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cinnamamide (Predominantly trans)
110360050 110360250
ACRO110360050EA 53.2 EUR InStock
ACRO110360050 ACRO110360250
Cinnamamide principalement trans 97%
Cinnamamide
CAS No.: 621-79-4
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,177 g/mol
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008033
Numéro CAS: 621-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité