Cinnamyl bromide principalement trans 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
110400050 110400250 110401000
ACRO110400050EA 28.5 EUR InStock
ACRO110400050 ACRO110400250 ACRO110401000
Cinnamyl bromide principalement trans 97%
Cinnamyl bromide
Appearance: Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Formule: C₉H₉Br
MW: 197,08 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 26…32 °C
Densité: 1.332 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000245
Numéro CAS: 4392-24-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 32 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité