1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: CMC
111360050 111360250
ACRO111360050EA 118 EUR InStock
ACRO111360050 ACRO111360250
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Appearance: White to light yellow Powder
Formule: C₂₁H₃₃N₃O₄S
MW: 423,57 g/mol
Point de fusion: 110…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011979
Numéro CAS: 2491-17-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 120 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité