2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
111970010 111970050
ACRO111970010EA 72.2 EUR InStock
ACRO111970010 ACRO111970050
2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose 99%
2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose
CAS No.: 1949-89-9
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014649
Numéro CAS: 1949-89-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +56° to +60° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, 5 h)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité