Ellagic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,7,8-Tetrahydroxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, 4,4',5,5',6,6'-Hexahydroxydiphenic acid 2,6,2',6'-dilactone
117740100 117740025 117740500
ACRO117740100EA 167 EUR InStock
ACRO117740100 ACRO117740025 ACRO117740500
Ellagic acid 97%
Ellagic acid
CAS No.: 476-66-4
Formule: C₁₄H₆O₈
MW: 302,194 g/mol
Point de fusion: >360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006914
Numéro CAS: 476-66-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité