3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
117880100 117880250 117881000
ACRO117880100EA 42.5 EUR InStock
ACRO117880100 ACRO117880250 ACRO117881000
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one 99%
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one
CAS No.: 5323-87-5
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (1 mmHg)
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001580
Numéro CAS: 5323-87-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité