Glycyrrhetic acid 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 18 beta-Glycyrrhetic acid
120150050 120150250
ACRO120150050EA 94 EUR InStock
ACRO120150050 ACRO120150250
Glycyrrhetic acid 98+%
Glycyrrhetic acid
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₃₀H₄₆O₄
MW: 470,69 g/mol
Point de fusion: 292…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003706
Numéro CAS: 471-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 h)
Sulfated ash ≤0.2 %
Related substances ≤2.0 % (HPLC)
Specific optical rotation +145° to +154° (20°C, 589 nm) (c=1, dioxane) (on dried substance)
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 % (on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité