Glyoxalbis(2-hydroxyanil) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
120160100 120160500
ACRO120160100EA 78.9 EUR InStock
ACRO120160100 ACRO120160500
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) 97%
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
CAS No.: 1149-16-2
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 201…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002183
Numéro CAS: 1149-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
Solubility (0.5 % in methanol) Clear
HPLC ≥96.0 %
Suitability (for Ca determination) Passes test
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité