L-Histidine methyl ester dihydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride, H-His-OMe.2HCl, L-Methyl histidinate dihydrochloride, H-His-OMe·2HCl
120820250 120821000 120820050
ACRO120820250EA 92 EUR InStock
ACRO120820250 ACRO120821000 ACRO120820050
L-Histidine methyl ester dihydrochloride 97%
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
CAS No.: 7389-87-9
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 242,10 g/mol
Point de fusion: 207 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012701
Numéro CAS: 7389-87-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité