DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
120830250 120831000
ACRO120830250EA 29.1 EUR InStock
ACRO120830250 ACRO120831000
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₄H₇NOS
Point de fusion: 199…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012724
Numéro CAS: 6038-19-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité