1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121200250 121201000 121205000
ACRO121200250EA 73.2 EUR InStock
ACRO121200250 ACRO121201000 ACRO121205000
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Appearance: Clear light yellow to brown Liquid
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 79…81 °C (13 mmHg)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003181
Numéro CAS: 2955-88-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4713 to 1.4743 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité