1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Allopurinol
121830050 121830250 121831000 121830000
ACRO121830050EA 25.8 EUR InStock
ACRO121830050 ACRO121830250 ACRO121831000 121830000.
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Appearance: White to almost white Powder
Formule: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: 384 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00599413
Numéro CAS: 315-30-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥97.5 % (on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité