2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-Pyrimidinol Hydrochloride, 2(1H)-pyrimidinone monohydrochloride
121860250 121861000 121860050
ACRO121860250EA 58.1 EUR InStock
ACRO121860250 ACRO121861000 ACRO121860050
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate 98%
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate
CAS No.: 38353-09-2
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 132,55 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012781
Numéro CAS: 38353-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité