3-(Hydroxymethyl)indole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO122190050EA 59.3 EUR InStock
ACRO122190050 ACRO122190250
3-(Hydroxymethyl)indole 97%
3-(Hydroxymethyl)indole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005632
Numéro CAS: 700-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité