Isochroman 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
122540250 122540050
ACRO122540250EA 67.1 EUR InStock
ACRO122540250 ACRO122540050
Isochroman 99%
Isochroman
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 75 °C (4mbar)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006913
Numéro CAS: 493-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On anhydrous basis)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité