2',3'-O-Isopropylideneadenosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
122720050 122720250
ACRO122720050EA 63.7 EUR InStock
ACRO122720050 ACRO122720250
2',3'-O-Isopropylideneadenosine 98%
2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₁₃H₁₇N₅O₄
Point de fusion: 221…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005756
Numéro CAS: 362-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV spectrophotometry molar absorptivity 15400 +/-4%, on dry substance
Ratio of Absorbances ≤0.01 (A290/A260)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité