2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
124140050 124140250
ACRO124140050EA 63.6 EUR InStock
ACRO124140050 ACRO124140250
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile 99%
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
CAS No.: 70591-20-7
Formule: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,2700 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009970
Numéro CAS: 70591-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
HPLC ≥98.5 %
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Specific optical rotation +12.0° to +12.8° (20 °C, 589 nm) (c=20, H2O) (on dried substance)
Titration with NaOH 99.5 to 101.0 % (on dried substance)
Sulfates ≤150 ppm
Chlorides ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Impurity ≤350 ppm (as anhydrous oxalic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité