Chloroformiate de benzyle 50% (p/p) 3 M dans le toluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO124491000EA 36.5 EUR InStock
ACRO124491000 ACRO124495000
Chloroformiate de benzyle 50% (p/p) 3 M dans le toluène
Chloroformiate de benzyle
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Densité: 1,01 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000640
Numéro CAS: 501-53-1
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light pink Solution
GC 45 to 53 % w/w
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité