3-(Méthylamino)propanenitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(N-Methylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)methylamine, N-Methyl-β-alaninenitrile, 3-(Methylamino)propanenitrile
126220050 126220500
ACRO126220050EA 31.6 EUR InStock
ACRO126220050 ACRO126220500
3-(Méthylamino)propanenitrile 98%
3-(Méthylamino)propanenitrile
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₄H₈N₂
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 182…186 °C (760 mmHg)
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001954
Numéro CAS: 693-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité