Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
126970050 126970500
ACRO126970050EA 39.2 EUR InStock
ACRO126970050 ACRO126970500
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004457
Numéro CAS: 2110-78-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité