5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
127870100 127870500
ACRO127870100EA 64.4 EUR InStock
ACRO127870100 ACRO127870500
5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde 98%
5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₆OS
Densité: 1.18 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005434
Numéro CAS: 13679-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité