Pamoic acid 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
129721000 129725000
ACRO129721000EA 58.7 EUR InStock
ACRO129721000 ACRO129725000
Pamoic acid 98+%
Pamoic acid
CAS No.: 130-85-8
Formule: C₂₃H₁₆O₆
MW: 388,38 g/mol
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004079
Numéro CAS: 130-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH 98.0 to 102.0 %
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité