Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans) mélange cis- et trans 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
130040250 130041000 130045000
ACRO130040250EA 51.2 EUR InStock
ACRO130040250 ACRO130041000 ACRO130045000
Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans) mélange cis- et trans 90%
Perfluorodécahydronaphtalène
Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.9 g/cm³
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010626
Numéro CAS: 306-94-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité