trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: trans-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride
130470010 130472500 130470050
ACRO130470010EA 118 EUR InStock
ACRO130470010 ACRO130472500 ACRO130470050
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride 97%
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Appearance: White to light beige Powder and/or chunks
Formule: C₉H₁₂ClN
MW: 169,652 g/mol
Point de fusion: 162…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063602
Numéro CAS: 1986-47-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité