(±)-2-Phénylpropionaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DL-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropaldehyde
130860250 130861000 130865000
ACRO130860250EA 26 EUR InStock
ACRO130860250 ACRO130861000 ACRO130865000
(±)-2-Phénylpropionaldéhyde 98%
(±)-2-Phénylpropionaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 202…205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.011 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006973
Numéro CAS: 93-53-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité