3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
131750050 131750250
ACRO131750050EA 56.3 EUR InStock
ACRO131750050 ACRO131750250
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 97%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
CAS No.: 3112-31-0
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₅H₄N₂O₄·H₂O
MW: 174,11 g/mol
Point de fusion: 292…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149323
Numéro CAS: 303180-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 11.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité