Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
133400250 133401000
ACRO133400250EA 54.3 EUR InStock
ACRO133400250 ACRO133401000
Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque 98%
Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoïque
CAS No.: 552-94-3
Formule: C₁₄H₁₀O₅
Point de fusion: 139…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020252
Numéro CAS: 552-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 76.05 to 82.40 % C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité