1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
134320010 134320050
ACRO134320010EA 31.1 EUR InStock
ACRO134320010 ACRO134320050
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Appearance: Clear yellow Liquid after melting
Formule: C₈H₁₂N₄
Point d'ébullition: 96…97 °C (.2 mmHg)
Point de fusion: 29…36 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040742
Numéro CAS: 20980-22-7
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité