Tetraethylenepentamine, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TETRAEN
138112500 138115000 138110025
ACRO138112500EA 29 EUR InStock
ACRO138112500 ACRO138115000 ACRO138110025
Tetraethylenepentamine, grade Technique
Tetraethylenepentamine
CAS No.: 112-57-2
Formule: C₈H₂₃N₅
MW: 189,31 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008168
Numéro CAS: 112-57-2
ONU: 2320
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HCl ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité