4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
138220250 138220050
ACRO138220250EA 310 EUR InStock
ACRO138220250 ACRO138220050
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Appearance: White to cream Crystalline powder
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005917
Numéro CAS: 2426-02-0
ONU: 2698
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité