Tolazoline hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
138980500 138982500
ACRO138980500EA 52 EUR InStock
ACRO138980500 ACRO138982500
Tolazoline hydrochloride 99%
Tolazoline hydrochloride
CAS No.: 59-97-2
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012693
Numéro CAS: 59-97-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité