L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium-p-toluenesulphinate hydrate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
139011000 139015000
ACRO139011000EA 47.2 EUR InStock
ACRO139011000 ACRO139015000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate
CAS No.: 207801-20-5
Formule: C₇H₇NaO₂S .xH₂O
MW: 178.18 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149640
Numéro CAS: 207801-20-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 100 g ACRO139011000
Flacon plastique 500 g ACRO139015000
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité