Yohimbine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
141030050 141030250
ACRO141030050EA 164 EUR InStock
ACRO141030050 ACRO141030250
Yohimbine hydrochloride 99%
Yohimbine hydrochloride
Appearance: White to light yellow Powder
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₃
Point de fusion: 285…288 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012674
Numéro CAS: 65-19-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +99° to +105° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité