2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
147480100 147480500
ACRO147480100EA 66.2 EUR InStock
ACRO147480100 ACRO147480500
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Formule: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004109
Numéro CAS: 613-54-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 85 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité