5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
147510010 147510050
ACRO147510010EA 89.4 EUR InStock
ACRO147510010 ACRO147510050
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid 98%
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Appearance: Off-white to light yellow to light beige Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005618
Numéro CAS: 2882-15-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 166 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 12.00 to 12.62 % N
Specific optical rotation +52° to +54° (20 °C, 589 nm) (c=1 in DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité