Nicotinic acid N-oxide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
147781000 147780050 147785000
ACRO147781000EA 103 EUR InStock
ACRO147781000 ACRO147780050 ACRO147785000
Nicotinic acid N-oxide 99%
Nicotinic acid N-oxide
CAS No.: 2398-81-4
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 260…262 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006201
Numéro CAS: 2398-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité