ɑ-Chloralose 98+% (max. 20% beta-anomer)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
147790250 147791000 147795000
ACRO147790250EA 26.9 EUR InStock
ACRO147790250 ACRO147791000 ACRO147795000
ɑ-Chloralose 98+% (max. 20% beta-anomer)
alpha-Chloralose
Appearance: White to light yellow Powder
Formule: C₈H₁₁Cl₃O₆
Point de fusion: 176…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005542
Numéro CAS: 15879-93-3
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
GC ≤20 % (beta-anomer)
Specific optical rotation +15° to +19° (20 °C, 589 nm) (C=2, Ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité