trans-β-Methylstyrene 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
150150100 150150010 150150500
ACRO150150100EA 161 EUR InStock
ACRO150150100 ACRO150150010 ACRO150150500
trans-β-Methylstyrene 97% stabilisé
trans-beta-Methylstyrene
CAS No.: 873-66-5
Formule: C₉H₁₀
Point d'ébullition: 175 °C (760 mmHg)
Densité: 0.911 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009280
Numéro CAS: 873-66-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 % BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité