Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
150690010 150690050 150690051
ACRO150690010EA 79.6 EUR InStock
ACRO150690010 ACRO150690050 ACRO150690051
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Appearance: White to off-white Powder
Formule: CH₄O₄S
Point de fusion: 200 °C
Point d'éclair: 184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044664
Numéro CAS: 870-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité