(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: L-β-Phenyllactic acid, (S)-(-)-3-Phenyllactic Acid, L-3-Phenyllactic Acid, L(-)-3-Phenyllactic acid, (S)-(-)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-(-)-3-Phenyllactic acid
150920010 150920050 150920250
ACRO150920010EA 29.3 EUR InStock
ACRO150920010 ACRO150920050 ACRO150920250
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS No.: 20312-36-1
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,17 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004244
Numéro CAS: 20312-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -17° to -20° (24 °C, 589 nm) (c=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité