1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
152480050 152480250
ACRO152480050EA 43.5 EUR InStock
ACRO152480050 ACRO152480250
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Formule: C₁₁H₁₅ClO
MW: 198,69 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074724
Numéro CAS: 2094-72-6
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité