4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxybut-3-en-2-one
153390100 153390500
ACRO153390100EA 46.9 EUR InStock
ACRO153390100 ACRO153390500
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,117 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008778
Numéro CAS: 4652-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité