Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO154420250EA 61.8 EUR InStock
ACRO154420250 ACRO154421000
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone 98%
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone
Appearance: White Powder
Formule: C₁₄H₂₂N₄O₂
MW: 278,36 g/mol
Point de fusion: 208…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001659
Numéro CAS: 370-81-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Suitability (for Cu determination) Passes test
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité