Gallocyanine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
154430100 154430250
ACRO154430100EA 27.6 EUR InStock
ACRO154430100 ACRO154430250
Gallocyanine
Gallocyanine
Appearance: Dark green to black Crystalline powder
Formule: C₁₅H₁₃ClN₂O₅
MW: 336,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011926
Numéro CAS: 1562-85-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité