Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO154901000EA 247 EUR InStock
ACRO154901000
N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
N-(2-Cyanoethyl)glycine
Appearance: White Powder or flakes


Formule: C₅H₈N₂O₂
MW: 128,13 g/mol
Point de fusion: 188…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066903
Numéro CAS: 3088-42-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 193 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité