Dehydroepiandrosterone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
154980025 154980100 154980500
ACRO154980025EA 71.5 EUR InStock
ACRO154980025 ACRO154980100 ACRO154980500
Dehydroepiandrosterone 99%
Dehydroepiandrosterone
CAS No.: 53-43-0
Formule: C₁₉H₂₈O₂
MW: 288,431 g/mol
Point de fusion: 146…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003613
Numéro CAS: 53-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +11.0° to +13.0° (20 °C, 589 nm) (c=2, Ethanol 96%)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité