2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
155200050 155200250
ACRO155200050EA 34.2 EUR InStock
ACRO155200050 ACRO155200250
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid 98%
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formule: C₅H₄N₂O₄
Point de fusion: 283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006023
Numéro CAS: 23945-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité